Learn More
Ammonium tetrathiomolybdate, 99.95%, (trace metal basis)
Codice prodotto. p-4509437 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
250g
50g
Codice prodotto. 10370254
Marca: Thermo Scientific Acros 389530010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 15060-55-6 | H10MoN2S4 | 262.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15060-55-6
Formula molecolare H10MoN2S4
Molecular Weight (g/mol) 262.28
Numero MDL MFCD00136013
InChI Key ZKKLPDLKUGTPME-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium tetrathiomolybdate, molybdate 2-, tetrathioxo-, ammonium 1:2 , t-4, tiomolibdate diammonium, unii-4v6i63lw1e, ammonium thiomolybdate, molybdate 2-, tetrathioxo-, diammonium, t-4, ammonium tetrathiomolybdate vi, molybdate 2-, tetrathioxo-, diammonium, beta-4
PubChem CID 15251598
SMILES [NH4+].[NH4+].[SH-].[SH-].S=[Mo]=S
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium tetrathiomolybdate
Punto di fusione 300.0°C
Colore White
Forma fisica Crystals or Powder
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 99.95%
Formula lineare (NH4)2MoS4
Indice di Merck 15,557
IUPAC Name diazanium;bis(sulfanylidene)molybdenum;sulfanide
Peso formulazione 260.28
Percent Purity 99.95%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium tetrathiomolybdate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.