Learn More
Ammonium Thiocyanate, 0.1M, Ph. Eur., Reagecon™
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 L |
| Grado | Ph. Eur. |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.1M |