Learn More
Ammonium Thiocyanate Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Concentrate, for volumetric analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10497142 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 AMP
6 AMP
Dimensione della confezione:
1 fiala
6 fiale
Codice prodotto. 10497142
Marca: Fisher Chemical J/1500C/05
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 1762-95-4
Formula molecolare CH4N2S
Molecular Weight (g/mol) 76.117
Numero MDL 11428
InChI Key SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
PubChem CID 15666
IUPAC Name azanium;thiocyanate
SMILES C(#N)[S-].[NH4+]
Specifica
pH 4.5 to 6
Forma fisica Liquid
Quantità 1 AMP
Peso formulazione 76.12g/mol
Imballaggio Ampoule
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium thiocyanate 0.1M solution (1M Concentrate ampoule)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.