Learn More
Ammonium thioglycolate, 70 wt.% solution in water
Codice prodotto. 10268713 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
Codice prodotto. 10268713
Marca: Thermo Scientific Acros 384682500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Ammonium thioglycolate, 68.0 to 72.0%, C2H7NO2S, CAS Number-5421-46-5, 7732-18-5 | CAS: 5421-46-5 | C2H7NO2S | 109.143 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium thioglycolate
Colore Colorless
Nota nome 70 wt.% solution in water
CAS 5421-46-5, 7732-18-5
Punti di ebollizione 115.0°C
Punto di fusione -20.0°C
Formula molecolare C2H7NO2S
Numero MDL MFCD00137451
Densità 1.2200g/mL
Sinonimo ammonium thioglycolate, ammonium mercaptoacetate, acetic acid, mercapto-, monoammonium salt, thiofaco a-50, ammonium thioglycollate, thioglycolic acid ammonium salt, usaf mo-2, unii-6p9e788vzz, thioglycollic acid, ammonium salt, ammonium 2-mercaptoacetate
Informazioni di solubilità Solubility in water: completely soluble.
InChI Key ZZTCCAPMZLDHFM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(=O)[O-])S.[NH4+]
IUPAC Name azanium;2-sulfanylacetate
Molecular Weight (g/mol) 109.143
PubChem CID 21534
Peso formulazione 109.15
Percent Purity 68.0 to 72.0%
Identificazione ammonium: positive, mercaptane: positive
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.22
pH 5.8 to 6.4
Quantità 250 mL
Forma fisica Soluzione
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium thioglycolate, 70 wt.% solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ammonium thioglycolate