Learn More
Ammonium thioglycolate, 70 wt.% solution in water
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium thioglycolate |
| Colore | Colorless |
| Nota nome | 70 wt.% solution in water |
| CAS | 5421-46-5, 7732-18-5 |
| Punti di ebollizione | 115.0°C |
| Punto di fusione | -20.0°C |
| Formula molecolare | C2H7NO2S |
| Numero MDL | MFCD00137451 |
| Densità | 1.2200g/mL |
| Sinonimo | ammonium thioglycolate, ammonium mercaptoacetate, acetic acid, mercapto-, monoammonium salt, thiofaco a-50, ammonium thioglycollate, thioglycolic acid ammonium salt, usaf mo-2, unii-6p9e788vzz, thioglycollic acid, ammonium salt, ammonium 2-mercaptoacetate |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ammonium thioglycolate, 70 wt.% solution in water
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H301-Tossico se ingerito.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P405-Conservare sotto chiave.
- MIXTURE LIST-Contiene: Ammonium thioglycolate