Learn More
Ammonium Trifluoroacetate, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15621580 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 15621580
Marca: Honeywell-Fluka 1783950G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
for HPLC,≥99.0% (NT)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3336-58-1
Formula molecolare C2H5F3NO2
Molecular Weight (g/mol) 132.06
Numero MDL MFCD00012615,MFCD03095537
InChI Key YCNIBOIOWCTRCL-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo ammonium trifluoroacetate, azanium 2,2,2-trifluoroacetate, ammoniumtrifluoroacetate, ammonium triflouroacetate, cf3coonh4, acmc-1cq68, 2,2,2-trifluoroacetic acid, azamethane, acetic acid, trifluoro-, ammonium salt 8ci 9ci
PubChem CID 86601334
IUPAC Name azanium;2,2,2-trifluoroacetic acid
SMILES [NH4+].OC(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Trifluoroacetate
Quantità 50 g
Formula lineare CF3CO2NH4
Numero UN NONH for all modes of transport
Informazioni di solubilità Soluble in water 0.1g/mL at 25°C
Peso formulazione 131.05g/mol
Percent Purity ≥99% (NT)