Learn More
AMPD, 0.2M buffer soln., pH 9.5, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15483599
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15483599 250 mL 250mL
15473599 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15483599 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J60916.AK
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 115-69-5
Colore Colorless
Concentrazione 0.2 M
pH 9.5
Forma fisica Liquid
Quantità 250 mL
Odore Odorless
Molecular Weight (g/mol) 105.137