Learn More
Ampicillin Sodium Salt, Ultrapure, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15845088 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 15845088
Marca: Thermo Scientific J11259.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69-52-3
Formula molecolare C16H21N3NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 374.411
Numero MDL MFCD00064313
InChI Key BSFVNXCYXDYHOD-ZQDFAFASSA-N
Sinonimo ampicillin sodium
PubChem CID 131673879
IUPAC Name (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;molecular hydrogen;sodium
SMILES [HH].CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C.[Na]
Specifications
Materiale o nome chimico Ampicillin Sodium Salt
Punto di fusione 215°C
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Beilstein 4119211
Peso formulazione 371.39
Grado Ultrapure
Imballaggio Flacone in plastica