Learn More
Gilson™ AmpliPurTM Expert Tips
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7235879 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 to 10 μL
10 to 20 μL
10 to 200 μL
100 to 1000 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 960
Codice prodotto. 17137955
Marca: Gilson™ F174101
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
AmpliPurTM Expert Tips are ISO 8655 compliant and provide a significant value for the money spent. These filter tips protect precious samples and your pipettes from cross-contamination and are designed to fit various pipette brands.
  • AmpliPur Expert Tips are designed to fit various pipette brands for maximum convenience on the bench.
  • Equipped with a filter, they also help prevent cross-contamination.
  • Ideal for Molecular Biology.
  • These tips significantly contribute to molecular testing performance by ensuring sample integrity during the pipetting process.
  • Manufactured according to the certified Gilson quality standard, AmpliPur Expert Tips comply with ISO 8655 requirements and are certified free of RNase and DNase, preserving your sample integrity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 0.5 to 10 μL
Filtrato Con filtro
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Colore rack Rosso
Autoclavabile Not Autoclavable
Lunghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 39.1 mm
Certificazione/Conformità ISO 8655
Dichiarazioni di pulizia Yes
Da utilizzare con (applicazione) Molecular Biology
Formato In rack
Stile punta Rectangular Prism
Imballaggio Tipack
Quantità 960/Pk.
Product Type Air Displacement Tips
Codice colore Rosso
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Graduato No
Product Line AmpliPur
Materiale Polipropilene