Learn More
Contec™ Panni per camere bianche Amplitude™ EcoCloth™
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 12 pollici (30,48 x 30,48 cm)
4 x 4 pollici (10,16 x 10,16 cm)
6 x 6 pollici (15,24 x 15,24 cm)
9 x 9 pollici (22,86 x 22,86 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 1200
pezzi 2100
pezzi 3600
pezzi 6000
Descrizione
- Realizzati in tessuto non tessuto resistente e durevole in poliestere/cellulosa idroaggrovigliata
- Dispositivo di pulizia economico e leggero, ideale per pulire e assorbire le fuoriuscite in ambienti sterili; eccellente per l’uso in applicazioni meno critiche
- Eccezionalmente assorbente in termini di rapporto peso-capacità
- Bassi livelli di particelle ed estraibili
- In confezione doppia per preservare l'integrità del prodotto
- Consigliato per l’uso in camere sterili di classe ISO 6 e superiori
- Pulizia generica nei settori biotecnologico, farmaceutico, dei dispositivi medici e simili
- Progettati per applicazioni non abrasive
Order Info
Peso base: 54,2 g/m2.
Specifica
Specifica
| Product Type | Panni per camera bianca |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 23 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 23 cm |
| Materiale | Poliestere, cellulosa |
| Assorbanza | Intrinseco: 6,4 ml/g; Estrinseco: 356 ml/m² |
| Peso base | 57 |
| Certificazione/Conformità | Classe ISO 6 |
| Dimensioni (L x P) | 9 x 9 pollici (22,86 x 22,86 cm) |
| Vedi altri risultati |