Learn More
Contec™ Panni per camere bianche Amplitude™ EcoCloth™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17899950 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 12 pollici (30,48 x 30,48 cm)
4 x 4 pollici (10,16 x 10,16 cm)
6 x 6 pollici (15,24 x 15,24 cm)
9 x 9 pollici (22,86 x 22,86 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 1200
pezzi 2100
pezzi 3600
pezzi 6000
Codice prodotto. 17899950
Marca: Contec™ AMEC0002
Grazie alla struttura leggera, offrono una maggiore capacità di assorbimento e prestazioni economiche. I panni per camera bianca Amplitude™ EcoCloth™ Contec™ superano per assorbenza i panni di cellulosa/poliestere di peso standard della stessa categoria. Sono ideali per la pulizia dei prodotti prima dell’introduzione nella camera bianca.
  • Realizzati in tessuto non tessuto resistente e durevole in poliestere/cellulosa idroaggrovigliata
  • Dispositivo di pulizia economico e leggero, ideale per pulire e assorbire le fuoriuscite in ambienti sterili; eccellente per l’uso in applicazioni meno critiche
  • Eccezionalmente assorbente in termini di rapporto peso-capacità
  • Bassi livelli di particelle ed estraibili
  • In confezione doppia per preservare l'integrità del prodotto
  • Consigliato per l’uso in camere sterili di classe ISO 6 e superiori
  • Pulizia generica nei settori biotecnologico, farmaceutico, dei dispositivi medici e simili
  • Progettati per applicazioni non abrasive
Order Info
Peso base: 54,2 g/m2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panni per camera bianca
Lunghezza (sistema imperiale) 6 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 15,2 cm
Larghezza (sistema imperiale) 6 pollici
Larghezza (sistema metrico) 15,2 cm
Materiale Poliestere, cellulosa
Assorbanza Intrinseco: 6,4 ml/g; Estrinseco: 356 ml/m²
Peso base 57
Certificazione/Conformità Classe ISO 6
Dimensioni (L x P) 6 x 6 pollici (15,24 x 15,24 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Camera bianca