Learn More
Contec™ Panni sterili Amplitude™ Kappa™ LE
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16695524 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 12 pollici (30,48 x 30,48 cm)
9 x 9 pollici (22,86 x 22,86 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 16695524
Marca: Contec™ NWPZ0001
Includes
Certificato di sterilità e certificato di irradiazione in ogni confezione.
Per la pulizia in ambienti di classe ISO 5. I panni sterili Amplitude™ Kappa™ LE ™ Contec sono panni a basso contenuto di endotossina che soddisfano lo standard FDA per le endotossine batteriche utilizzando il lisato di amoebociti Limulus al livello limite delle endotossine stabilito per i dispositivi medici di <20 UE/dispositivo.
  • Dispositivo di pulizia in tessuto non tessuto sterile, apirogeno, in lyocell (rayon) privo di cellulosa e materiale in poliestere
  • Ideale per la pulizia del prodotto e delle superfici esterne delle apparecchiature nei settori biotecnologico, farmaceutico e dei dispositivi medici
  • L’esclusiva struttura della superficie consente un’efficace pulizia e rimozione delle particelle
  • Bassi livelli di particelle ed estraibili
  • Elevata capacità e velocità di assorbimento di acqua e solvente
  • Gamma-irradiati a un livello di garanzia della sterilità (SAL) di 10-6
Order Info
La confezione sterile è dotata di una busta esterna staccabile e di un sacchetto interno a strappo lineare; numeri di lotto in rilievo su entrambi i sigilli dei sacchetti per la tracciabilità dei lotti. Peso base, 65 g/m2.
Compliance
Hanno superato il test LAL per la quantità di endotossine (<20 UE/dispositivo). Convalidati a 10-6 SAL secondo le linee guida AAMI/ISO 11137 del Metodo 1 per la sterilizzazione dei dispositivi medici.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panni per camera bianca
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 23 cm
Materiale Lyocell, poliestere
Certificazione/Conformità Classe ISO 5
Dimensioni (L x P) 9 x 9 pollici (22,86 x 22,86 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Ideali per la pulizia di prodotti e superfici di apparecchiature in aree sterili