Learn More
Contec™ Panni sterili Amplitude™ Kappa™ LE
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 12 pollici (30,48 x 30,48 cm)
9 x 9 pollici (22,86 x 22,86 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
Includes
Certificato di sterilità e certificato di irradiazione in ogni confezione.
- Dispositivo di pulizia in tessuto non tessuto sterile, apirogeno, in lyocell (rayon) privo di cellulosa e materiale in poliestere
- Ideale per la pulizia del prodotto e delle superfici esterne delle apparecchiature nei settori biotecnologico, farmaceutico e dei dispositivi medici
- L’esclusiva struttura della superficie consente un’efficace pulizia e rimozione delle particelle
- Bassi livelli di particelle ed estraibili
- Elevata capacità e velocità di assorbimento di acqua e solvente
- Gamma-irradiati a un livello di garanzia della sterilità (SAL) di 10-6
Order Info
La confezione sterile è dotata di una busta esterna staccabile e di un sacchetto interno a strappo lineare; numeri di lotto in rilievo su entrambi i sigilli dei sacchetti per la tracciabilità dei lotti. Peso base, 65 g/m2.
Compliance
Hanno superato il test LAL per la quantità di endotossine (<20 UE/dispositivo). Convalidati a 10-6 SAL secondo le linee guida AAMI/ISO 11137 del Metodo 1 per la sterilizzazione dei dispositivi medici.
Specifica
Specifica
| Product Type | Panni per camera bianca |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 23 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 23 cm |
| Materiale | Lyocell, poliestere |
| Certificazione/Conformità | Classe ISO 5 |
| Dimensioni (L x P) | 9 x 9 pollici (22,86 x 22,86 cm) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideali per la pulizia di prodotti e superfici di apparecchiature in aree sterili |
| Sterilità | Sterile |