Learn More
Contec™ Panni ottici Amplitude™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 17258730 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
9 x 9 pollici
Dimensione della confezione:
pezzi 12500
Codice prodotto. 17258730
Marca: Contec™ C699
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Panni ottici in 100% cellulosa non tessuta con fibre lunghe in fiocco e struttura della superficie non abrasiva, generano bassi livelli di estraibili e solo una quantità moderata di particelle, assorbenti e di grado ottico, progettati per la pulizia delicata e il rivestimento di superfici e vassoi
  • Consigliati per ambienti di classe ISO 6-8
  • Le fibre a fiocco lungo rendono il panno non abrasivo e assorbente
  • Panno non tessuto con bassi livelli di estraibili
  • Solo una moderata generazione di particelle
    • Ideali per l’uso in ambienti controllati
  • Specificamente progettati per la pulizia delicata di prodotti ottici e componenti elettronici microminiaturizzati
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panno
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 23 cm
Materiale Cellulosa
Dimensioni (L x P) 9 x 9 pollici
Da utilizzare con (applicazione) Strumenti di lavoro e altre apparecchiature
Sterilità Non sterile