Learn More
Contec™ Amplitude™ Sigma™ Mop Wipes
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 16 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Part of the VertiKlean™ MAX™ Mop Wipe System
- For quick and easy mopping of floors, walls and other flat surfaces in controlled environments
- Can be used to apply disinfectant solutions to surfaces
- Removes contaminants easily from environment
- Presaturated wipe covers eliminate the need for a bucket and wringer
Specifica
Specifica
| Product Type | Non-woven Cellulose/Polyester Mop |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 12 pollici |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30.5 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 16 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 40.6 cm |
| Dimensioni (L x P) | 12 x 16 in. |
| Quantità confezione | 50/Pk., 20 Pk./Cs. |
| Sterilità | Non sterile |