Learn More
Sartorius™ Ampoule Breaker for Sterisart™ Universal Pump
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con:
SteriStart Universal Pump
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Allows to open safely all glass ampoules
- Vertical design prevents glass particles and droplets to fall on bench
- Stable stand allows flexible placement in testing environment
- Compatible with autoclaving and VHP decontamination
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con | SteriStart Universal Pump |
| Linea di prodotti | Ampoule Breaker |