missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Ampoule Tube Holder

Codice prodotto. 15792619 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
10 to 17 mm Ampoule Tubes
15 to 17 mm Ampoule Tubes
Size:
Large (10 to 17 mm)
Small (15 to 17 mm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15792619

Marca: OHAUS™ 30400207

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

OHAUS™ Ampoule Tube Holder is an accessory for use with vortex mixers.

  • Appplications include: re-suspending liquids, mixing reagents, buffers and emulsions, ELISA assays, drug extractions, mixing samples, PCR, digestions, cell disruptions, genotyping
  • Increase throughput by mixing multiple samples at one time
  • Effortlessly mix up to 52 microtubes or eight microplates
  • Choose the holder for your sample size, or select the flat insert and cut out to suit your custom specifications
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Capacità 15 to 17 mm Ampoule Tubes
Dimensioni provetta 15 to 17 mm
Product Type Ampoule Tube Holder
Materiale Stainless Steel
Descrizione Ampoule Tube Holder - Small (15 to 17 mm)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vortexer
Size Small (15 to 17 mm)
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato