Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amprenavir
Codice prodotto. 17261166 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
Codice prodotto. 17261166
Marca: Thermo Scientific Chemicals 466980250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 161814-49-9 | C25H35N3O6S, C25H35N3O6S | 505.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 161814-49-9
Formula molecolare C25H35N3O6S
Specifica
Materiale o nome chimico Amprenavir
Quantità 25 mg
Peso formulazione 505.63
InChI Key YMARZQAQMVYCKC-OEMFJLHTSA-N
SMILES CC(C)CN(C[C@@H](O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)O[C@H]1CCOC1)S(=O)(=O)C1=CC=C(N)C=C1
IUPAC Name (3S)-oxolan-3-yl N-[(2S,3R)-3-hydroxy-4-[N-(2-methylpropyl)4-aminobenzenesulfonamido]-1-phenylbutan-2-yl]carbamate
Molecular Weight (g/mol) 505.63