Learn More
Labconco™ Ampules
Codice prodotto. p-7111361 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 mL
5 mL
10 mL
Descrizione:
Pre-scored, flat-bottom
Straight-sided
Dimensione della confezione:
100 fiale
pezzi 100
Codice prodotto. 10024084
Marca: Labconco™ 7571010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Labconco Ampules are fabricated of highest quality borosilicate glass for strength and durability.
  • Constructed of high quality borosilicate glass for strength and durability
  • Supplied in packages of 100
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Materiale Borosilicate Glass
Product Type Ampule
Descrizione Pre-scored, flat-bottom