Learn More
Amsacrine hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16461907
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Codice prodotto. 16461907
Marca: Medchem Express HY13551A
MedChemExpress Amsacrine hydrochloride (m-AMSA hydrochloride; acridinyl anisidide hydrochloride) is an inhibitor of topoisomerase II, and acts as an antineoplastic agent which can intercalates into the DNA of tumor cells.
Amsacrine hydrochloride (m-AMSA hydrochloride
Specifica
Materiale o nome chimico Amsacrine hydrochloride
CAS 54301-15-4
Colore Orange
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H20ClN3O3S
Quantità 50 mg
Sinonimo m-AMSA hydrochloride acridinyl anisidide hydrochloride
Informazioni di solubilità DMSO : 62.5 mg/mL (145.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES CS(=O)(NC1=CC=C(NC2=C(C=CC=C3)C3=NC4=CC=CC=C42)C(OC)=C1)=O.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 429.92
Peso formulazione 429.92
Percent Purity 98.98%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.