missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Amylin (8-37), rat

Codice prodotto. 16412919
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16412919

Marca: MedChemExpress HYP1473

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.

Richiedi qui il prezzo per questo articolo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Amylin (8-37), rat is a truncated analog of native Amylin that selectively inhibits insulin-related glucose uptake and glycogen deposition in muscle tissue. Amylin (8-37), rat is a weak amylin receptor (AMY) antagonist.

Specifica

Purezza 99.88%
CAS 138398-61-5
Content And Storage Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Peso molecolare 3200.61 g/mol
Product Type Peptides
Quantità 1 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità H2O : 50 mg/mL (15.62 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo Amylin (8-37) (mouse, rat)
Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato