Learn More
Anabasine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16433806
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
Codice prodotto. 16433806
Marca: Medchem Express HYB1532
MedChemExpress Anabasine ((S)-Anabasine) is an alkaloid that found as a minor component in tobacco (Nicotiana). Anabasine is a botanical pesticide nicotine, acts as a full agonist of nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs). Anabasine induces depolarization of TE671 cells endogenously expressing human fetal muscle-type nAChRs (EC50=0.7 μM).
Anabasine ((S)-Anabasine) is an alkaloid that found as a minor component in tobacco (Nicotiana). Anabasine is a botanical pesticide nicotine, acts as a full agonist of nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs). Anabasine induces depolarization of TE671 cells endogenously expressing human fetal muscle-type nAChRs (EC50=0.7 μM).
Specifica
Materiale o nome chimico Anabasine
Forma fisica Liquid
CAS 494-52-0
Colore Yellow
Quantità 25 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H14N2
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Sinonimo (S)-Anabasine (+)-Anabasine
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (616.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1([C@H]2NCCCC2)=CC=CN=C1
Molecular Weight (g/mol) 162.23
Peso formulazione 162.23
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.