Learn More
Ohaus™ Analog Microplate Vortex Mixer VXMPAL
Codice prodotto. 15742239 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Orbita:
3.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15742239
Marca: Ohaus™ 30392155
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ Analog Microplate Vortex Mixer VXMPAL is built sturdy to provide a stable and reliable vortexing action.
  • The OHAUS Analogue Microplate Vortex Mixer is a variable speed analogue mixer designed for continuous operation
  • Designed for shaking microplates or tubes
  • High speed and small orbit is optimal for effectively mixing microplates
  • Choose from two modes of operation: 'Touch' mode which activates mixing when cup head is depressed, or 'On' mode when using the microplate attachments for continuous operation
  • Optional double microplate holder available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 3.5 mm
Intervallo di velocità On mode: 300 to 2500 rpm, Touch mode: 300 to 3500 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz, 0.13 A
Amperaggio 0.13 A
Capacità Microplates
Product Type Microplate Vortex Mixer
Tipo di spina EU Plug
Dimensioni (L x P) 26.70 x 13.70 cm
Altezza (sistema imperiale) 4.50 in.
Altezza (sistema metrico) 11.4 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 10.50 in.
Lunghezza (sistema metrico) 26.70 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.40 in.
Larghezza (sistema metrico) 13.70 cm
Descrizione Vortex Mixer, Microplate, VXMPAL, EU
Modello VXMPAL
N. di posizioni 2