Learn More
Fisherbrand™ Analog MultiTube Vortexer
Codice prodotto. p-8917002 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15549004
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Mix up to 50 samples at once.
Vortexing action is created by holding the top tray of the vessel securely in place while the bottom tray moves freely in a defined, 3.6mm eccentric orbit.
  • Powerful permanent, continuous-duty motor delivers quiet, rattle-free mixing
  • Top plate adjusts along two stainless-steel posts; removable for easy sample access
  • Rugged corrosion-resistant, stainless-steel base
  • Suction-cup feet dampen motion and prevent sliding
  • Orbit: 3.6mm
  • Speed range: 1200-2400rpm
  • Automatic timer (0 to 60 sec. for simple repeat procedures)
  • 5 year warranty
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 3.6 mm
Intervallo di velocità 1200 to 2500 rpm
Tensione 230 V
Amperaggio 0.4 A
Product Type Multi-Tube Vortexer
Altezza (sistema imperiale) 16 in.
Altezza (sistema metrico) 40.6 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 9.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 24.1 cm
Larghezza (sistema imperiale) 15 in.
Larghezza (sistema metrico) 38.1 cm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 42 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 19 kg
Include 50-place Foam rack, one tray pad set, 92 in. detachable three-wire cord and plug
N. di posizioni 50