Learn More
BINDER™ Analog Output
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
KB 65/130/260/470/720/1060
KB PRO 130/260/470
KB PRO Series
KBF Series
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Analog output
- Not adjustable
- For temperature values or temperature and humidity values
- 4 to 20 mA
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | KB PRO Series |
| Materiale | Copper |
| Tipo | Analog Output |
| Features | For Temperature and Humidity Values |