Learn More
BINDER™ Uscita analogica 4-20 mA
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Amperaggio:
4 to 20 mA
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Accessory for Series FP Avantgarde.Line Drying and Heating Chambers
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Chambres de séchage et de chauffage série FP Avantgarde.Line |
| Tipo | Analogausgänge |
| Da utilizzare con (applicazione) | Temperature |
| Tensione | 230/240 V |
| Amperaggio | 4 to 20 mA |