Learn More
Grant Instruments™ SBB Aqua Plus analogico con coperchio
Provides steady and continuous 100°C operation. Grant Instruments™ Analog SSB Aqua Plus Boiling Bath will not boil violently, spit, or produce excessive steam.
Marca:  Grant Instruments™ SBB AQUA 5 PLUS
868.69 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11436437
  • 1340.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 29-07-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Adjustable energy regulator provides steady boiling
  • Constant level device maintains liquid level
  • Fixed thermal cut-out - independent safety feature
  • Simple, intuitive controls - quick and easy to set temperature
  • Robust and reliable design to withstand everyday wear and tear
  • Choice of sizes to suit individual applications
  • Non-drip polycarbonate lid included as standard
  • 3 year warranty
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
5 L
2000 w (230V), 1350 w (120V)
215 x 385 x 270 mm
100°C
3 Years
230 V