Learn More
Grant Instruments™ Bagni a ultrasuoni digitali
Codice prodotto. p-8014604
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.5 l
2.5 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11420998
Marca: Grant Instruments™ XUBA1
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides a high standard of reliable and effective ultrasonic technology. Grant Instruments™ XUBA Analog Ultrasonic includes M2 cleaning solution, stainless steel basket and ABS plastic lid included as standard.
  • Excellent entry level ultrasonic baths
  • Temperature range ambient +5°C to 70°C on the XUBA3
  • Fast, effective, efficient, easy and safe cleaning and processing of diverse instruments, components and solutions
  • Supplied with stainless steel basket and ABS plastic lid as standard
  • One bottle of M2 ultrasonic cleaning solution included as standard
  • Control panel easy to operate even when wearing gloves
  • Timer control from 0-15 minutes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Temporizzatore 0-15 minuti
Tensione 230 V
Capacità (sistema metrico) 1.5 l
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Grant M2 ultrasonic solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: C9XYLATE, QUATERNARY FATTY AMINE ETHOXYLATE, BENZENESULFONIC ACID