Learn More
Analtech Glass Thin Layer Chromatography (TLC) Developing Tank
Codice prodotto. 11795348 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11795348
Marca: Analtech 3410500
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Glass Thin Layer Chromatography (TLC) Developing Tank designed for the development of TLC plates.
  • Tanks are constructed of durable glass and racks are constructed of anodized aluminum.
  • Tanks accommodate standard TLC plates.
  • The top surface is ground to a precise tolerance for tight sealing to enable tank saturation and optimal plate development.
  • Thinline™ tanks accommodate two plates and require less solvent for development.
  • Latch-Lid™ units hold lids in place with stainless steel latches.
  • Order rack to develop maximum number of plates in a tank.
Specifica
Materiale Glass
Quantità 1 Ea.
Tipo TLC Tank
Dimensioni (L x P) 100 x 100 mm