Learn More
Kern Sohn Bilancia analitica ACJ
Click to view available options
Capacità:
82 g
120 g
220 g
320 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Regolazione automatica interna con sbalzi termici = 2 °C oppure comando cronologico ogni 4 h, garantisce un‘elevata precisione e rendere il funzionamento indipendente dal luogo d‘installazione
- Supporto dosaggio: Modalità ad alta stabilità e altre impostazioni di filtro selezionabili
- Comoda per la composizione di miscele/la documentazione con funzione tara/stampa combinata. Inoltre i componenti della miscela vengono numerati automaticamente e stampati con il rispettivo numero/valore di peso
- Output automatico di dati su stampante/PC con peso stabile
- Codice d'identificazione a 4 cifre, liberamente, programmabile, viene stampato nel protocollo d‘aggiustamento
- Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura
Specifica
Specifica
| Capacità | 120 g |
| Leggibilità | 0.1 mg |
| Linearità | 0.3 mg |
| Ripetibilità | 0.2 mg |
| Requisiti elettrici | Universal Mains Adapter |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.