missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Anatom 2268 Shoes
Resperation absorbing special lining with silver ions. Steel toe-cap.
106.08€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
---|---|
Colore | Black |
Materiale | Leather |
Caratteristiche suola | Slip-resistant |
Materiale suola | Polyurethane |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15668057
|
Abeba™
2268/36 |
36 | |||||||
15678057
|
Abeba™
2268/37 |
37 | |||||||
15688057
|
Abeba™
2268/38 |
38 | |||||||
15698057
|
Abeba™
2268/39 |
39 | |||||||
15608067
|
Abeba™
2268/40 |
40 | |||||||
15618067
|
Abeba™
2268/41 |
41 | |||||||
15628067
|
Abeba™
2268/42 |
42 | |||||||
15638067
|
Abeba™
2268/43 |
43 | |||||||
15648067
|
Abeba™
2268/44 |
44 | |||||||
15658067
|
Abeba™
2268/45 |
45 | |||||||
15668067
|
Abeba™
2268/46 |
46 | |||||||
15678067
|
Abeba™
2268/47 |
47 | |||||||
15688067
|
Abeba™
2268/48 |
48 | |||||||
Descrizione
- CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Smooth leather
- Black
- Steel toe cap
- Shock absorbant PU midsole
- Metalfree penetration resistance
- Slip resistance PU outsole sole
- Replaceable acc Wave insole (article no. 3580)
- Sanitized treated
- Antistatic
- Breathable lining with Silver ions
- Instep area with lacing
- Reflective material
Specifica
CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC | |
Leather | |
Polyurethane | |
Steel |
Black | |
Slip-resistant | |
2268 |