Learn More
ABEBA™ Anatom Black/Red Safety Shoes S3
Robust, durable, black/red water and tear resistant Cordura, slip resistant PU2D outsole, steel toe cap, textile antipuncture
132.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN ISO 20345: 2012, S3, SRC |
---|---|
Colore | Black, Red |
Materiale | Cordura |
Materiale dello zoccolo | Steel |
Sesso | Men's |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17161125
|
ABEBA™
2238/36 |
36 | |||||||
17171125
|
ABEBA™
2238/37 |
37 | |||||||
17161135
|
ABEBA™
2238/46 |
46 | |||||||
17171135
|
ABEBA™
2238/47 |
47 | |||||||
17181135
|
ABEBA™
2238/48 |
48 | |||||||
17181125
|
ABEBA™
2238/38 |
38 | |||||||
17191125
|
ABEBA™
2238/39 |
39 | |||||||
17101135
|
ABEBA™
2238/40 |
40 | |||||||
17111135
|
ABEBA™
2238/41 |
41 | |||||||
17121135
|
ABEBA™
2238/42 |
42 | |||||||
17131135
|
ABEBA™
2238/43 |
43 | |||||||
17141135
|
ABEBA™
2238/44 |
44 | |||||||
17151135
|
ABEBA™
2238/45 |
45 | |||||||
Descrizione
- Comfort, robustness, durability
- Comply to EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
- Slip resistant PU double density outsole
- Black/red water and tear resistant Cordura
- Steel toe cap (200 J)
- Textile antipuncture midsole
- Scratch-resistant coated fabric in toe and heel area
- Breathable and antibacterial lining with silver ions
- Removable active comfort insole
Specifica
EN ISO 20345: 2012, S3, SRC | |
Cordura | |
Men's | |
Yes |
Black, Red | |
Steel | |
Low-cut | |
S3 SRC |