Learn More
ABEBA™ Stivali di sicurezza nero ANATOM
Click to view available options
Size:
49
50
51
52
Dimensione della confezione:
1 paio
Descrizione
- Comfort e sicurezza
- Conforme alla norma EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
- ESD dissipativo secondo DIN EN 61340
- Suola antiscivolo PU/PU
- Punta in acciaio (200 Joule)
- Intersuola antiperforazione tessile
- Fodera traspirante e antibatterica con ioni d'argento
- Trattamento Sanitized
- Soletta estraibile Activ Comfort
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD |
| Tipo di chiusura | Laces |
| Colore | Black |
| Materiale oculari | Stainless steel |
| Materiale rivestimento interno | Breathable silver ions lining |
| Materiale | Leather |
| Size | 49 |
| Caratteristiche suola | Slip and abrasion resistant, ESD dissipative, shock absorbent |
| Materiale suola | Polyurethane2D |
| Stile | Mid cut boots |
| Vedi altri risultati |