Learn More
IKA™ R 1333 Anchor Stirrer
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
550 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Tangential flow
- High shearing rate at edges
- Minimum deposits on the vessel wall
- Use at low speeds
- Use for polymer reactions, even distribution of high mineral contents in liquids
- Ideal for medium to highly viscous fluids
Specifica
Specifica
| Descrizione | R 1333 |
| Diametro ventola (sistema imperiale) | 5.9 in. |
| Diametro (sistema imperiale) albero | 0.4 in. |
| Diametro ventola (sistema metrico) | 150 mm |
| Diametro (sistema metrico) albero | 10 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 21.7 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 550 mm |
| Speed | 800 rpm |
| Tipo | Anchor Impeller |