Learn More
IKA™ Anchor stirrer
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Laboratory Reactor
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Minimum usable volume when homogenizing: 400 mL
- Stainless steel
- For use with Lab reactors
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Laboratory Reactor |
| Modello | LR 1000.11 |
| Forma | Anchor |
| Tipo | Overhead Stirrer Shaft |