Learn More
Androsterone, 97%
Codice prodotto. 10402021 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10402021
Marca: Thermo Scientific Acros 204190050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 53-41-8 | C19H30O2 | 290.447 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53-41-8
Formula molecolare C19H30O2
Molecular Weight (g/mol) 290.447
InChI Key QGXBDMJGAMFCBF-HLUDHZFRSA-N
Sinonimo androsterone, androkinine, androtine, 5alpha-androsterone, 3alpha-hydroxy-5alpha-androstan-17-one, atromide ici, 3-epihydroxyetioallocholan-17-one, 3alpha-hydroxyetioallocholan-17-one, 5alpha-androstane-3alpha-ol-17-one, cis-androsterone
PubChem CID 5879
ChEBI CHEBI:16032
IUPAC Name (3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one
SMILES CC12CCC(CC1CCC3C2CCC4(C3CCC4=O)C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Androsterone
Nota nome 97%
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 633
Condizione di rotazione specifica + 96.00 (20.00°C c=1,C2H5OH)
Rotazione specifica +90° to +98° (20°C, 589nm) (c=0.7, ethanol)
Peso formulazione 290.44
Percent Purity ≥96.0%
Forma fisica Crystals or Powder