missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Angiopoietin-like Protein 3/ANGPTL3 Antibody (23D8), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-60244CL1
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Angiopoietin-like Protein 3/ANGPTL3 Monoclonal antibody specifically detects Angiopoietin-like Protein 3/ANGPTL3 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Specifica
| Angiopoietin-like Protein 3/ANGPTL3 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| ANG-5, angiopoietin 5, Angiopoietin-5, angiopoietin-like 3, Angiopoietin-like protein 3, angiopoietin-related protein 3, ANGPT5angiopoietin-5, FHBL2 | |
| Recombinant human Angiopoietin-like Protein 3/ANGPTL3 (243-460aa) purified from E. coli. | |
| 0.1 mL | |
| Signal Transduction | |
| 27329 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2a κ |
| ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| 23D8 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto