missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Angiopoietin-like Protein 3/ANGPTL3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-15390
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Angiopoietin-like Protein 3/ANGPTL3 Polyclonal specifically detects Angiopoietin-like Protein 3/ANGPTL3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifica
| Angiopoietin-like Protein 3/ANGPTL3 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS with No Preservative | |
| ANG-5, angiopoietin 5, Angiopoietin-5, angiopoietin-like 3, Angiopoietin-like protein 3, angiopoietin-related protein 3, ANGPT5angiopoietin-5, FHBL2 | |
| Rabbit | |
| 54 kDa | |
| 0.1 mL | |
| Signal Transduction | |
| 27329 | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.58mg/mL | |
| Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry 10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000 | |
| Q9Y5C1 | |
| ANGPTL3 | |
| Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human ANGPTL3. The exact sequence is proprietary. | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto