Learn More
Angiopoietin-like Protein 3/ANGPTL3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
443.00€ - 647.00€
Specifica
| Antigene | Angiopoietin-like Protein 3/ANGPTL3 |
|---|---|
| Diluizione | Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18411661
|
Novus Biologicals
NBP1-89087-25ul |
25 μL |
443.00€
25µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18223447
|
Novus Biologicals
NBP1-89087 |
0.1 mL |
647.00€
0.10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Angiopoietin-like Protein 3/ANGPTL3 Polyclonal specifically detects Angiopoietin-like Protein 3/ANGPTL3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Specifica
| Angiopoietin-like Protein 3/ANGPTL3 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| Q9Y5C1 | |
| 27329 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:QDNSSFDSLSPEPKSRFAMLDDVKILANGLLQLGHGLKDFVHKTKGQINDIFQKLNIFDQSFYDLSLQTSEIKEEEKELRRT | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Signal Transduction | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| ANG-5, angiopoietin 5, Angiopoietin-5, angiopoietin-like 3, Angiopoietin-like protein 3, angiopoietin-related protein 3, ANGPT5angiopoietin-5, FHBL2 | |
| ANGPTL3 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only