Learn More
MedChemExpress Angiotensin (1-7)
Descrizione
Angiotensin 1-7 inhibits purified canine ACE activity (IC50=0.65 μM). Angiotensin 1-7 acts as a local synergistic modulator of kinin-induced vasodilation by inhibiting ACE and releasing nitric oxide. Angiotensin 1-7 blocks Ang II-induced smooth muscle cell proliferation and hypertrophy and shows antiangiogenic and growth-inhibitory effects on the endothelium. Angiotensin 1-7 shows anti-inflammatory activity .
Specifica
Specifica
| Purezza | 98.04% |
| CAS | 51833-78-4 |
| Content And Storage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-anti-virus |
| Peso molecolare | 899.0 g/mol |
| Product Type | Peptides |
| Quantità | 10 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubilità | H2O : ≥ 30.2 mg/mL (33.59 mM) |
| Sinonimo | Ang-(1-7) |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.