Learn More
Thermo Scientific™ Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor
Codice prodotto. 15465409
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
Codice prodotto. 15465409
Marca: Thermo Scientific™ J63143.#0
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 5 mg
Descrizione White
Content And Storage -30°C to -10°C
CAS 35115-60-7
Formula molecolare C53H76N14O12
Peso formulazione 1101.30
Sinonimo H-pGlu-Trp-Pro-Arg-Pro-Gln-Ile-Pro-Pro-OH;
Product Type Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor
Forma Powder