Learn More
Buerkle™ Rubinetto d'arresto angolato
25.87 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
6 to 8mm dia.; Bottles with narrow openings; 1.905cm (0.75in) connection threads
Descrizione
- Tight-closing for complete seal
- Effortless to use
- With connecting cap nut, guaranteed vertical position of the cock
- Pressure-resistant up to 2 bar at 20°C (without discharge bracket and grommet)
- With discharge angle and rotatable spout preventing drips
- With tapered spout for bottles with narrow openings with a diameter from 6 to 8mm
- Media-contacting parts PP, PE and PTFE
Specifica
Product Type | Rubinetto spillatore angolato |
Materiale | Polipropilene, Polyethylene, PTFE |
Include | Filetti di raccordo R 0.75“, dado cieco di raccordo, angolo di scarico e beccuccio conico ruotabile |