Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Angled Two-Neck Round-Bottom Flask
Codice prodotto. p-7161779
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
500 mL
1000 mL
Descrizione:
Center neck - NS 24/29, Side Neck - NS 14/23
Center neck - NS 29/32, Side Neck - NS 14/23
Center neck - NS 29/32, Side Neck - NS 19/26
Center neck - NS 29/32, Side Neck - NS 29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10000311
Marca: Lenz Laborglasintrumente™ 03214437
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Distillation flasks with angled side neck (20°)
  • Distillation flasks acc. to DIN 12394 and in addition to DIN standard
  • With NS
  • With angled side neck (20°)
  • With inscription label
  • Material: DURAN™
Specifica
Descrizione Center neck - NS 29/32, Side Neck - NS 29/32
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
N. per confezione 1
Diametro (sistema metrico) esterno 64 mm