Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Angled Two-Neck Round-Bottom Flask
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
500 mL
1000 mL
Descrizione:
Center neck - NS 24/29, Side Neck - NS 14/23
Center neck - NS 29/32, Side Neck - NS 14/23
Center neck - NS 29/32, Side Neck - NS 19/26
Center neck - NS 29/32, Side Neck - NS 29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Distillation flasks acc. to DIN 12394 and in addition to DIN standard
- With NS
- With angled side neck (20°)
- With inscription label
- Material: DURAN™
Specifica
Specifica
| Descrizione | Center neck - NS 24/29, Side Neck - NS 14/23 |
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| N. per confezione | 1 |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 105 mm |