Learn More
Anhydrotetracycline hydrochloride, Thermo Scientific™
Anhydrotetracycline hydrochloride, CAS # 13803-65-1, is a tetracycline derivative showing antibacterial activity commonly used to control tetracycline-dependent gene expression systems in bacteria.
79.39€ - 152.00€
Identificatori chimici
| CAS | 13803-65-1 |
|---|---|
| Formula molecolare | C22H23ClN2O6 |
| Molecular Weight (g/mol) | 446.88 |
| Numero MDL | MFCD00151453 |
| InChI Key | FFZXKJVSZDKEMY-XGRJIHFXNA-N |
| PubChem CID | 54710409 |
| IUPAC Name | hydrogen (2Z)-2-[amino(hydroxy)methylidene]-4-(dimethylamino)-11,12a-dihydroxy-6-methyl-1,2,3,4,4a,5,12,12a-octahydrotetracene-1,3,12-trione chloride |
| SMILES | [H+].[Cl-].CN(C)C1C2CC3=C(C(O)=C4C=CC=CC4=C3C)C(=O)C2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15468139
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66688.MA |
10mg |
81.00€ 79.39€ / 10mg Risparmia 1.61€ 1% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
15478139
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66688.MB |
25mg |
155.00€ 152.00€ / 25mg Risparmia 3.00€ 1% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Anhydrotetracycline hydrochloride is a degradation product derived from tetracycline hydrochloride. It acts as an effector of tetracycline-dependent gene expression in bacterial expression systems. In this system the transcription of genes is reversibly turned on/off in the presence of several compounds including, anhydrotetracycline hydrochloride.
• This compound poorly binds to the 30S ribosomal subunit compared with its precursor, tetracycline.
Applications
• Anhydrotetracycline hydrochloride is commonly used in all fields of biology for control of transcription or translation processes
• This compound has been used in laboratory experiments and shows lower antibacterial activity against Escherichia coli compared with tetracycline.
Identificatori chimici
| 13803-65-1 | |
| 446.88 | |
| FFZXKJVSZDKEMY-XGRJIHFXNA-N | |
| hydrogen (2Z)-2-[amino(hydroxy)methylidene]-4-(dimethylamino)-11,12a-dihydroxy-6-methyl-1,2,3,4,4a,5,12,12a-octahydrotetracene-1,3,12-trione chloride |
| C22H23ClN2O6 | |
| MFCD00151453 | |
| 54710409 | |
| [H+].[Cl-].CN(C)C1C2CC3=C(C(O)=C4C=CC=CC4=C3C)C(=O)C2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O |
Specifica
| Anhydrotetracycline hydrochloride | |
| Yellow | |
| C22H23ClN2O6 | |
| 4228856 | |
| FFZXKJVSZDKEMY-XGRJIHFXNA-N | |
| hydrogen (2Z)-2-[amino(hydroxy)methylidene]-4-(dimethylamino)-11,12a-dihydroxy-6-methyl-1,2,3,4,4a,5,12,12a-octahydrotetracene-1,3,12-trione chloride | |
| 54710409 |
| 13803-65-1 | |
| Moisture sensitive | |
| MFCD00151453 | |
| Soluble in ethanol, DMSO, or DMF | |
| [H+].[Cl-].CN(C)C1C2CC3=C(C(O)=C4C=CC=CC4=C3C)C(=O)C2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O | |
| 446.88 | |
| 462.88 |
Sicurezza e movimentazione
P201-P202-P264b-P280i-P281-P305+P351+P338-P308+P313-P501c
H319-H361d
missing translation for 'rtecsNumber' : QI7860000
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : -30° to -10°C
Recommended Storage : Store at -20°C; Store under Argon
- Anhydrotetracycline hydrochloride
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Anhydrotetracyclinehydrochloride