Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aniline Blue, sodium salt, pure, water soluble, high purity biological stain
Codice prodotto. p-30139 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10656822
Marca: Thermo Scientific Chemicals 229660250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 28983-56-4 | C37H26N3Na2O9S3 | 798.79 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28983-56-4
Formula molecolare C37H26N3Na2O9S3
Molecular Weight (g/mol) 798.79
Numero MDL MFCD00058509
InChI Key TUHAIJABPUJAEY-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo Acid Blue 22, C.I. 42755
PubChem CID 76956083
IUPAC Name disodium;4-[4-[[4-(4-sulfoanilino)phenyl]-[4-(4-sulfonatophenyl)azaniumylidenecyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]anilino]benzenesulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1NC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)C=C1)=C1C=CC(C=C1)=NC1=CC=CC=C1S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Aniline Blue, sodium salt
Rapporto di assorbimento 0.96 to 1.09
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 594 to 610nm (in pH 3 water)
Peso formulazione 799.81
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Colore Brown/Purple
Quantità 25 g
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aniline Blue, sodium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: C.I. Acid Blue 93