Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosafe Savon Doux HF
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
- Dermatologically tested
- Enriched with moisturizer
- Preservation of the product demonstrated according to NF EN ISO 11930
Specifica
Specifica
| Product Type | Gentle Soap |
| Certificazione/Conformità | NF EN ISO 11930 |
| Composizione | Water, Disodium Lauroamphodiacetate, Sodium Lauryl Sulfate, Hexylene Glycol, Glycerin, Linoleamide DEA, Disodium Ricinoleamido EASulfosuccinate, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate and PEG-7 Glyceryl Cocoate, Parfum (Fragrance), Lactic acid. |
| Da utilizzare con (applicazione) | General body cleansing in hospital environments |
| Imballaggio | Bottles with screw pump |
| Quantità | 12 Bottles |
| Volume (sistema metrico) | 500 mL |