Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 NPC
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
300 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- Alcoholic thixotropic gel for hygienic treatment and antisepsis of hands
- Supplied in pump-action bottle for ease of use
- Hypoallergenic formula tested under dermatological conditions
- Active ingredients are alcohol, antiseptic agents and softeners
- For simple disinfection, two pump actions (3mL) and rub hands together for 30 seconds until completely dry
- For surgical level disinfection, six pump actions (9mL) and rub hands together for 3 minutes until completely dry
- Do not rinse hands after application
- Bactericidal, fungicidal, and virucidally active against HIV-I, herpes, polio and rotavirus
- Always read precautions and instructions for use
Specifica
Specifica
| Product Type | Disinfectant Gel |
| pH | 5.5 (at 20°C) |
| Sterilità | Non-sterile |
| Aspetto | Clear |
| Composizione | Ethanol 755mL/L |
| Tipo di contenitore | Pump-action bottle |
| Descrizione | Aniosgel 85 NPC |
| Da utilizzare con (applicazione) | Hand disinfection |
| Quantità | 6/Pk. |
| Volume (sistema metrico) | 300 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- ANIOSGEL 85 NPC
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P403-Conservare in luogo ben ventilato.
- MIXTURE LIST-Contiene: ETHYL ALCOHOL, PROPAN-2-OL