Learn More
Abnova™ ANK1 (Human) Recombinant Protein
Codice prodotto. p-7163944
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16131581
Marca: Abnova™ H00000286P01.10ug
Human ANK1 full-length ORF ( AAH30957, 1 a.a. - 155 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MWTFVTQLLVTLVLLSFFLVSCQNVMHIVRGSLCFVLKHIHQELDKELGESEDLSDDEETISTRVVRRRVFLKGNEFQNIPGEQVTEEQFTDEQGNIVTKKIIRKVVRQIDLSSADAAQEHEEVELRGSGLQPDLIEGRKGAQIVKRASLKRGKQ
Specifica
Numero di accesso AAH30957
ID gene (immissione) 286
Nome ankyrin 1, erythrocytic
Metodo di preparazione Wheat germ expression system
Analisi di controllo qualità 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantità 10 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene ANK, SPH1, SPH2
Simbolo del gene ANK1
Specie Wheat Germ (in vitro)
Tag proteine GST
Tampone 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer