missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ ANKRD36C Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ PA565680
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Immunogen sequence: KDEQISGTVSS QKQPALKATS DKKDSVSNIP TEIKDGQQSG TVSSQKQLAW KATSVKKDSV SNIATEIKDG QIRGTVS Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 28%, rat 28%.
ANKRD36C is a protein coding gene.
Specifica
| ANKRD36C | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| ANKRD36C | |
| ANKRD36C; ankyrin repeat domain 36C; ankyrin repeat domain-containing protein 36C; protein immuno-reactive with anti-PTH polyclonal antibodies | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 400986 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry | |
| 0.3 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| Q5JPF3 | |
| ANKRD36C | |
| Recombinant Human ANKRD36C. Recombinant protein control fragment (Product #RP-104932). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto